5-Bromo-2-tert-butylpyrimidine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB3079-1GEA 211 EUR
TCIAB3079-1G
5-Bromo-2-tert-butylpyrimidine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
5-Bromo-2-tert-butylpyrimidine
Formula: C₈H₁₁BrN₂
Pto. Ebullición: 90°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 85929-94-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/20/28934520.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C