2,6-Diamino-9,10-anthraquinone ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD3180-25GEA 47 EUR
TCIAD3180-25G
2,6-Diamino-9,10-anthraquinone ≥97.0% (by total nitrogen basis)
2,6-Diamino-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₂
MW: 238,2414 g/mol
Pto. de fusión: 320°C
Número MDL: MFCD00001234
Núm. CAS: 131-14-6
EINECS: 205-013-7
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/80/28980180.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %