1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Proveedor: Biotium
00300.EA 179 EUR
00300.
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₂
Número MDL: MFCD00001219
Núm. CAS: 1758-68-5
EINECS: 217-156-2