4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A12416.14EA 406 EUR
A12416.14 A12416.03 A12416.06
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₉H₁₅ClN₂
MW: 186,69 g/mol
Pto. de fusión: 203 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013461
Núm. CAS: 118427-29-5