4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
A14385.06EA 197 EUR
A14385.06
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride ≥97%
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₇ClN₂
Pto. de fusión: ∼228 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00013387
Núm. CAS: 128231-55-0