3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA2101-1GEA 52 EUR
TCIAA2101-1G
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₃N₃
MW: 139,20
Número MDL: MFCD00067987
Núm. CAS: 82560-12-1
EINECS: 450-360-1
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/28930258.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C