3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12750.06EA
205
EUR
A12750.06
A12750.14
A12750.03
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Formula:
C₇H₁₃N₃ MW: 139,20 Pto. de fusión: 75…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067987 Núm. CAS: 82560-12-1 EINECS: 450-360-1 |