2-(Bromomethyl)benzothiazole ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H26120.03EA
127
EUR
H26120.03
H26120.MD
H26120.06
2-(Bromomethyl)benzothiazole ≥98%
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Formula:
C₈H₆BrNS MW: 228,11 g/mol Pto. de fusión: 47…49 °C |
Número MDL:
MFCD00461195 Núm. CAS: 106086-78-6 EINECS: None UN: 3261 ADR: 8,III |