2-Butyl-5-ethylthiophene ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
B22708.06EA 42.9 EUR
B22708.06 B22708.14
2-Butyl-5-ethylthiophene ≥97%
2-Butyl-5-ethylthiophene
Formula: C₁₀H₁₆S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053118
Núm. CAS: 54411-06-2