1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAB1607-5GEA
178
EUR
TCIAB1607-5G
TCIAB1607-25G
TCIAB1607-1G
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Formula:
C₁₁H₈Br₂ MW: 299,99 g/mol |
Número MDL:
MFCD00046369 Núm. CAS: 37763-43-2 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 106.0 to 110.0 deg-C |