4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H27504.03EA 23.8 EUR
H27504.03 H27504.06 H27504.14
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide ≥97%
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₇F₃N₂O₃
MW: 248,16
Pto. de fusión: 146…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052846
Núm. CAS: 395-68-6