2,3-Epoxipropil isopropil éter para síntesis
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18598.2500EA 385 EUR
8.18598.2500 8.18598.0100 8.18598.9999
2,3-Epoxipropil isopropil éter para síntesis
2,3-Epoxipropil isopropil éter
Formula: C₆H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005139
Núm. CAS: 4016-14-2
EINECS: 223-672-9
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 188 g/l (19 °C)
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 137 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13 hPa (25 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.4101 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (188 g/l, H2O, 20 °C)