Potassium selenite
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
39436.14EA
116
EUR
39436.14
39436.22
Potassium selenite
Potassium selenite
Formula:
K₂O₃Se MW: 205,165 g/mol Pto. de fusión: 875 °C (desc.) Densidad: 2,851 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049663 Núm. CAS: 10431-47-7 EINECS: 233-909-8 UN: 2630 ADR: 6.1,I |