4-tert-Butylphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
454648-5GEA 189 EUR
454648-5G
4-tert-Butylphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylphthalic anhydride
Formula: C₁₂H₁₂O₃
Número MDL: MFCD00060127
Núm. CAS: 32703-79-0
EINECS: 251-165-2