4-Methylphthalic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAM0560-500GEA 410 EUR
TCIAM0560-500G TCIAM0560-25G
4-Methylphthalic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Methylphthalic acid
Formula: C₉H₈O₄
Número MDL: MFCD00041946
Núm. CAS: 4316-23-8
EINECS: 224-333-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/16/28974016.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %