(±)-Aspartic acid
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10304950EA 81.5 EUR
EHERC10304950
(±)-Aspartic acid
(±)-Aspartic acid
Formula: C₄H₇NO₄
MW: 133,10 g/mol
Número MDL: MFCD00063083
Núm. CAS: 617-45-8
EINECS: 210-513-3