DL-Glutamic acid
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
C14034400
EHERC14034400EA 67.6 EUR
EHERC14034400
DL-Glutamic acid
DL-Glutamic acid
Formula: C₅H₉NO₄
MW: 147,13 g/mol
Número MDL: MFCD00063113
Núm. CAS: 617-65-2
EINECS: 210-522-2