1-Bromo-2-cyclohexylbenzene ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
L18059.14EA
620
EUR
L18059.14
L18059.03
L18059.06
1-Bromo-2-cyclohexylbenzene ≥97%
1-Bromo-2-cyclohexylbenzene
Formula:
C₁₂H₁₅Br MW: 239,16 g/mol Pto. Ebullición: 79…83 °C (0,01 mmHg) Densidad: 1,295 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093987 Núm. CAS: 59734-92-8 EINECS: 000-000-0 |