2-Iodo-3-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAI0799-25GEA
348
EUR
TCIAI0799-25G
TCIAI0799-5G
2-Iodo-3-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
2-Iodo-3-nitrotoluene
Formula:
C₇H₆INO₂ MW: 263,0300 g/mol |
Número MDL:
MFCD00091040 Núm. CAS: 6277-17-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |