2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAT1983-5GEA 91 EUR
TCIAT1983-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥97.0% (por GC)
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇HF₇O
Número MDL: MFCD00155984
Núm. CAS: 2787-79-3
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/28/28995928.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %