1,3-Dicloro-2-(metoximetil)benceno
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD2109-25GEA 56 EUR
TCIAD2109-25G
1,3-Dicloro-2-(metoximetil)benceno
1,3-Dicloro-2-(metoximetil)benceno
Formula: C₈H₈Cl₂O
Pto. Ebullición: 125°C
Número MDL: MFCD00000578
Núm. CAS: 33486-90-7
EINECS: 251-541-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/92/28978892.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %