4-(2-Cloroetil)fenil metil eter 97%
Atención
ACRO123110050EA 25.3 EUR
ACRO123110050
4-(2-Cloroetil)fenil metil eter 97%
4-(2-Cloroetil)fenil metil eter
Formula: C₉H₁₁ClO
Pto. Ebullición: 125…128 °C (13mbar)
Densidad: 1,13 g/cm³
Pto. de inflamación: 122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044718
Núm. CAS: 18217-00-0
EINECS: 242-099-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific gravity (20°C) 1.12 to 1.13