4,4'-Dibromo-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAD3043-5GEA
112
EUR
TCIAD3043-5G
TCIAD3043-250MG
TCIAD3043-1G
4,4'-Dibromo-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dibromo-trans-stilbene
Formula:
C₁₄H₁₀Br₂ |
Núm. CAS:
18869-30-2 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 210.0 to 215.0 deg-C |
Solubility in hot Toluene | almost transparency |