4-Methoxythioanisole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAM1852-5GEA 43 EUR
TCIAM1852-5G TCIAM1852-25G
4-Methoxythioanisole ≥98.0% (por GC)
4-Methoxythioanisole
Formula: C₈H₁₀OS
MW: 154,2294 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Número MDL: MFCD00010587
Núm. CAS: 1879-16-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/74/28976274.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %