4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Atención
H33363.03EA 110 EUR
H33363.03 H33363.06
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687173
Núm. CAS: 1242250-37-8