3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Atención
H33011.03EA 87.4 EUR
H33011.03 H33011.06
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18783221
Núm. CAS: 1242258-49-6