2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAC2446-5GEA
67
EUR
TCIAC2446-5G
TCIAC2446-25G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formula:
C₇H₃ClFNO MW: 219,55 g/mol |
Número MDL:
MFCD04115715 Núm. CAS: 114776-15-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 152.0 to 156.0 deg-C |