Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0496.05EA 1516 EUR
PROOMM0496.05
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Número MDL: MFCD00020167
Núm. CAS: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8