Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14228900EA 177 EUR
EHERC14228900
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Número MDL: MFCD00020167
Núm. CAS: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8