Ácido 5-formilsalicílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAF0400-25GEA
230
EUR
TCIAF0400-25G
TCIAF0400-5G
Ácido 5-formilsalicílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 5-formilsalicílico
Formula:
C₈H₆O₄ MW: 166,1308 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006945 Núm. CAS: 616-76-2 EINECS: 210-492-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |