1-Bromo-4-pentyloxybenzene ≥98%
A12614.06EA 55.8 EUR
A12614.06
1-Bromo-4-pentyloxybenzene ≥98%
1-Bromo-4-pentyloxybenzene
Formula: C₁₁H₁₅BrO
MW: 243,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156123
Núm. CAS: 30752-18-2