1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB3876-5GEA
71
EUR
TCIAB3876-5G
TCIAB3876-25G
1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-hexyloxybenzene
Formula:
C₁₂H₁₇BrO MW: 257,18 g/mol Pto. Ebullición: 154°C |
Número MDL:
MFCD00173753 Núm. CAS: 30752-19-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific gravity (20/20) | 1.2260 to 1.2300 |
Refractive index n20/D | 1.5220 to 1.5260 |