1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Bromophenoxy)hexane,1-Bromo-4-(hexyloxy)benzene
B20085.03 B20085.06
B20085.03EA 24.8 EUR
B20085.03 B20085.06
1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥97%
1-Bromo-4-hexyloxybenzene
Formula: C₁₂H₁₇BrO
MW: 257,18 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00173753
Núm. CAS: 30752-19-3