Dicyclohexylphenylphosphine ≥98%
Atención
H26992.03EA 75.2 EUR
H26992.03 H26992.06
Dicyclohexylphenylphosphine ≥98%
Dicyclohexylphenylphosphine
Formula: C₁₈H₂₇P
MW: 274,38 g/mol
Pto. de fusión: 58…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003854
Núm. CAS: 6476-37-5
EINECS: 229-334-7