Dicyclohexylphenylphosphine 95%
Atención
ACRO407080010EA 75.4 EUR
ACRO407080010
Dicyclohexylphenylphosphine 95%
Dicyclohexylphenylphosphine
Formula: C₁₈H₂₇P
MW: 274,38 g/mol
Pto. de fusión: 54…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003854
Núm. CAS: 6476-37-5
EINECS: 229-334-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
Titration with HClO4 ≥94 %