4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
Peligro
H33218.06EA 153 EUR
H33218.06 H33218.03
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13196579
Núm. CAS: 1206593-22-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III