2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H26596.06EA 213 EUR
H26596.06 H26596.03
2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole ≥97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole
Formula: C₈H₈ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631367
Núm. CAS: 261762-79-2