Cloroformiato de 2-metoxietilo tech. 85%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H25937.AAEA 45.7 EUR
H25937.AA H25937.AC
Cloroformiato de 2-metoxietilo tech. 85%, grado técnico
Cloroformiato de 2-metoxietilo
Formula: C₄H₇ClO₃
MW: 138,55 g/mol
Pto. Ebullición: 157…158 °C
Densidad: 1,192
Pto. de inflamación: 59 °C (138 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058932
Núm. CAS: 628-12-6
EINECS: 211-026-9
UN: 2742
ADR: 6.1,II