Cloroacetato de 2-metoxietilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAC1346-5GEA 89 EUR
TCIAC1346-5G
Cloroacetato de 2-metoxietilo ≥97.0% (por GC)
Cloroacetato de 2-metoxietilo
Formula: C₅H₉ClO₃
Pto. Ebullición: 98°C
Número MDL: MFCD00191626
Núm. CAS: 13361-36-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/89/28938589.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %