1-Bromo-2-hexadecanone ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H27872.09EA 89.1 EUR
H27872.09
1-Bromo-2-hexadecanone ≥97%
1-Bromo-2-hexadecanone
Formula: C₁₆H₃₁BrO
Pto. de fusión: 54…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777089
Núm. CAS: 21436-52-2