4,4'-Dimetoxidesoxibenzoína ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A12816.14EA 42.2 EUR
A12816.14 A12816.22
4,4'-Dimetoxidesoxibenzoína ≥98%
4,4'-Dimetoxidesoxibenzoína
Formula: C₁₆H₁₆O₃
MW: 256,30 g/mol
Pto. de fusión: 109…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008406
Núm. CAS: 120-44-5
EINECS: 204-396-8