3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%, JRD
Peligro
XXXXJRD-2545.5G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%, JRD
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂ClF₄N
MW: 223,55 g/mol
Pto. de fusión: 46…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519382
Núm. CAS: 186517-00-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III