4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAF0532-5GEA
98
EUR
TCIAF0532-5G
TCIAF0532-1G
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Formula:
C₁₃H₈FNO MW: 213,21 g/mol |
Número MDL:
MFCD01815090 Núm. CAS: 215589-24-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 71.0 deg-C |