3-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H55141.03EA
44.6
EUR
H55141.03
H55141.MD
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥97%
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formula:
C₇H₃FIN MW: 247,01 g/mol Pto. de fusión: 113…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07782076 Núm. CAS: 887266-99-1 |