2-Isobutyl-4-methylthiazole ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAI0442-5MLEA 88 EUR
TCIAI0442-5ML
2-Isobutyl-4-methylthiazole ≥96.0% (por GC)
2-Isobutyl-4-methylthiazole
Formula: C₈H₁₃NS
MW: 155,2605 g/mol
Pto. Ebullición: 189°C
Número MDL: MFCD00053138
Núm. CAS: 61323-24-8
EINECS: 262-709-3
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/92/28972292.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %