Ethyldiphenylphosphine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAE0519-5GEA 46 EUR
TCIAE0519-5G
Ethyldiphenylphosphine ≥97.0% (por GC)
Ethyldiphenylphosphine
Formula: C₁₄H₁₅P
MW: 214,24 g/mol
Pto. Ebullición: 157°C
Número MDL: MFCD00015170
Núm. CAS: 607-01-2
ADR: 6.1,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/30/28968030.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %