Ethyldiphenylphosphine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A18292.18EA
441
EUR
A18292.18
A18292.09
Ethyldiphenylphosphine ≥98%
Ethyldiphenylphosphine
Formula:
C₁₄H₁₅P MW: 214,24 g/mol Pto. Ebullición: 130…132 °C (1 mmHg) Densidad: 1,048 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015170 Núm. CAS: 607-01-2 UN: 3278 ADR: 6.1,III |