5-Bromo-4,6-dicloropirimidina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H25821.06EA
439
EUR
H25821.06
H25821.03
5-Bromo-4,6-dicloropirimidina ≥97%
5-Bromo-4,6-dicloropirimidina
Formula:
C₄HBrCl₂N₂ MW: 227,88 g/mol Pto. de fusión: 77…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047379 Núm. CAS: 68797-61-5 EINECS: 272-305-9 ADR: 8,III |