Selenium standard solution, 100 mg/l Se in dil. nitric acid patrón mono elementos para ICP-MS
Proveedor: CPAchem
ACSDM352.2NP.L1EA 104 EUR
ACSDM352.2NP.L1
Selenium standard solution, 100 mg/l Se in dil. nitric acid patrón mono elementos para ICP-MS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de selenio
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022