3,5-Difluoropicolinic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L20324.03EA 76.2 EUR
L20324.03 L20324.06
3,5-Difluoropicolinic acid 97%
3,5-Difluoropicolinic acid
Formula: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 205 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664124
Núm. CAS: 745784-04-7
EINECS: 000-000-0